Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 146…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464254
Número CAS: 25016-20-0