Print…
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.1 EUR
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Grau técnico
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Fórmula: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Peso Molecular: 348.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065915
Número CAS: 135-51-3