Print…
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClINO₂
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11521301
Número CAS: 74534-15-9