Print…
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 31.9 EUR
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Ponto de Fusão: 115,5…117.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07403147
Número CAS: 68359-07-9