Print…
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 0 EUR
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14560550
Número CAS: 70978-07-3