Print…
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18024-1G OR18024-5G
APOSOR18024-1GEA 0 EUR
APOSOR18024-1G APOSOR18024-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Fórmula: C₆H₂Br₂S₂
Ponto de Fusão: 124…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03931293
Número CAS: 25121-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III