Print…
2-Benzylacrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylene-3-phenylpropionic Acid
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00854174
Número CAS: 5669-19-2