Print…
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 37.7 EUR
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₂BrNS
Ponto de Fusão: 43…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068173
Número CAS: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III