Print…
8-Amino-4-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylquinolin-8-amine
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 120 EUR
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03819702
Número CAS: 62748-01-0