Print…
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 157 EUR
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 135…136 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Densidade: 0,803 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134555
Número CAS: 41085-43-2