Print…
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 48 EUR
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11505492
Número CAS: 112671-42-8