Print…
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR17991-10G OR17991-1G OR17991-5G
APOSOR17991-10GEA 203 EUR
APOSOR17991-10G APOSOR17991-1G APOSOR17991-5G
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174679
Número CAS: 111042-89-8