Print…
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 24.8 EUR
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09034640
Número CAS: 16017-69-9