Print…
2-Bromo-m-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidine 98%
2-Bromo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 48 °C/0,03mmHg
Densidade: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06411367
Número CAS: 54879-20-8