Print…
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17930-1G OR17930-5G OR17930-10G
APOSOR17930-1GEA 78.3 EUR
APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G APOSOR17930-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11518974
Número CAS: 633328-33-3