Print…
Furo[3,2-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17929-1G OR17929-250MG
APOSOR17929-1GEA 116 EUR
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Fórmula: C₇H₅NO
Ponto de ebulição: 79…80 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870744
Número CAS: 272-62-8