Print…
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738284
Número CAS: 36760-19-7