Print…
Ácido maleico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-25GEA 65.4 EUR
APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Ácido maleico
Ácido maleico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 160 °C
Ponto de Fusão: 132…140 °C
Densidade: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063177
Número CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5