Print…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 21.9 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Ponto de Fusão: 260…280 °C (decomposição)
Densidade: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003723
Número CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II