Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 121 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128847
Número CAS: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III