Print…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 77 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 261 °C
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130145
Número CAS: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 II