Print…
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03789623
Número CAS: 25193-95-7