Print…
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 75.4 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂ClN
Peso Molecular: 271.3400 g/mol
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08687254
Número CAS: 137628-17-2