Print…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 169 EUR
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 185…186 °C
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001403
Número CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5