Print…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 0 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₂₄H₅₄P₂Pd
Ponto de Fusão: 258…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03094580
Número CAS: 53199-31-8