Print…

3-Ethynylbenzonitrile 99%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR17877-1G OR17877-5G
APOSOR17877-1GEA 94.4 EUR
APOSOR17877-1G APOSOR17877-5G
3-Ethynylbenzonitrile 99%
3-Ethynylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₅N
Peso Molecular: 127.1427 g/mol
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669429
Número CAS: 171290-53-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR