Print…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 60.9 EUR
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 108…109 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00023197
Número CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II