Print…
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17851-1G OR17851-25G OR17851-5G
APOSOR17851-1GEA 26.1 EUR
APOSOR17851-1G APOSOR17851-25G APOSOR17851-5G
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646174
Número CAS: 3512-75-2