Print…
3-Iodo-p-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 82.8 EUR
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
3-Iodo-p-toluic acid
3-Iodo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de Fusão: 208…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010392
Número CAS: 82998-57-0