Print…
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 0 EUR
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781132
Número CAS: 187237-37-2