Print…
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 106 EUR
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de ebulição: 237 °C
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Densidade: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09414732
Número CAS: 2239-83-0