Print…
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 183 EUR
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Fórmula: C₆H₆O₂S
Peso Molecular: 142.17 g/mol
Ponto de ebulição: 193 °C
Ponto de Fusão: 10.5 °C
Densidade: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093622
Número CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III