Print…
2-Chloroethyl methyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethyl chloride
OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 39.3 EUR
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
2-Chloroethyl methyl ether
2-Chloroethyl methyl ether
Fórmula: C₃H₇ClO
Peso Molecular: 94.54 g/mol
Ponto de ebulição: 89…90 °C
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000972
Número CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3 II