Print…
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 267 EUR
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromophenyl)morpholine
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso Molecular: 242.12 g/mol
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112483
Número CAS: 30483-75-1