Print…
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Grau técnico
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 82,4 °C/2.8mmHg
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044766
Número CAS: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
UN: 2735
ADR: 8,II