Print…
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 0 EUR
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂IN
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08533279
Número CAS: 697-90-5