Print…
Phenothiazine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17816-250G OR17816-500G OR17816-5KG
APOSOR17816-250GEA 87 EUR
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Fórmula: C₁₂H₉NS
Ponto de ebulição: 371 °C
Ponto de Fusão: 182…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005015
Número CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5