Print…
2-Naphthyl boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
OR1779-25G OR1779-5G OR1779-100G
APOSOR1779-25GEA 31.9 EUR
APOSOR1779-25G APOSOR1779-5G APOSOR1779-100G
2-Naphthyl boronic acid
2-Naphthyl boronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BO₂
Ponto de Fusão: 267…268 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236051
Número CAS: 32316-92-0