Print…
1-Naphthyl boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 87 EUR
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BO₂
Ponto de Fusão: 204…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019722
Número CAS: 13922-41-3