Print…
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methylbenzene-1,4-diamine
OR1775-1G OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA 174 EUR
APOSOR1775-1G APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₁₃H₁₆N₄
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202978
Número CAS: 220844-79-1