Print…
Quinoxaline-6-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 380 EUR
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09880609
Número CAS: 473932-16-0