Print…
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17704-1G OR17704-250MG
APOSOR17704-1GEA 32.2 EUR
APOSOR17704-1G APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Fórmula: C₄H₅ClN₄
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047355
Número CAS: 14631-08-4