Print…
5-Cloro-o-toluidina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 31.9 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 236…238 °C
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007779
Número CAS: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1,III