Print…
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromoisoquinolin-1-amine
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 206 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226920
Número CAS: 852570-80-0