Print…
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 0 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆N₂O
Ponto de Fusão: 166…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06738279
Número CAS: 669050-70-8