Print…
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 267 EUR
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₂₃BO₂
Peso Molecular: 210.12 g/mol
Densidade: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038749
Número CAS: 87100-15-0