Print…
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 282 EUR
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃
Ponto de Fusão: 194…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060511
Número CAS: 24673-56-1