Print…
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 198 EUR
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 119…121 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004514
Número CAS: 5391-88-8