Print…
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 82.8 EUR
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781362
Número CAS: 864550-40-3