Print…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-25GEA 139 EUR
APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Ponto de Fusão: 44…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864188
Número CAS: 847818-70-6